Principaux documents
ENAH93E78698
Enamine
potassium {[3-amino-5-(aminomethyl)phenyl]methyl}trifluoroboranuide
About This Item
Poids moléculaire :
242.09
Iupac Name
potassium (3-amino-5-(aminomethyl)benzyl)trifluoroborate
Inchi Code
1S/C8H11BF3N2.K/c10-9(11,12)4-6-1-7(5-13)3-8(14)2-6;/h1-3H,4-5,13-14H2;/q-1;+1
Clé InChI
XJXULOMNLRLGFD-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26626036