Principaux documents
ENAH93E75BFA
Enamine
N-methyl-1-(2-methylphenyl)-1H-1,2,3,4-tetrazol-5-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.22
Numéro MDL:
Pf
153-155
Iupac Name
N-methyl-1-(2-methylphenyl)-1H-tetraazol-5-amine
Inchi Code
1S/C9H11N5/c1-7-5-3-4-6-8(7)14-9(10-2)11-12-13-14/h3-6H,1-2H3,(H,10,11,13)
Clé InChI
VJVCEIBVIWOESW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25406323
Melting Point
153-155
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25406323