Principaux documents
ENAH93E75BF1
Enamine
N-cyclopropyl-4-fluoroaniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.18
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N-cyclopropyl-4-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C9H10FN/c10-7-1-3-8(4-2-7)11-9-5-6-9/h1-4,9,11H,5-6H2
Clé InChI
JFDXGFOMBAHKCU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2959265
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2959265