Principaux documents
ENAH93E75AFA
Enamine
2-(1,2-thiazol-4-yl)acetonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.17
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(isothiazol-4-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C5H4N2S/c6-2-1-5-3-7-8-4-5/h3-4H,1H2
Clé InChI
MLNJONLMISNCEO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7125018