Principaux documents
ENAH93E75A36
Enamine
[(5-cyclopropyl-1,3-oxazol-2-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.12
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(5-cyclopropyloxazol-2-yl)-N-methylmethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2O.2ClH/c1-9-5-8-10-4-7(11-8)6-2-3-6;;/h4,6,9H,2-3,5H2,1H3;2*1H
Clé InChI
ZJLLRCLNDFXXBH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621514
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621514