Key Documents
ENAH93E759E4
Enamine
butyl 3-(2-aminopropoxy)benzoate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.79
Numéro MDL:
Iupac Name
butyl 3-(2-aminopropoxy)benzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H21NO3.ClH/c1-3-4-8-17-14(16)12-6-5-7-13(9-12)18-10-11(2)15;/h5-7,9,11H,3-4,8,10,15H2,1-2H3;1H
Clé InChI
CCOTWTAMDRPCPP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673767
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673767