Principaux documents
ENAH93E754E9
Enamine
4-amino-2,3-dihydro-1lambda6-benzothiophene-1,1-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.23
Numéro MDL:
Iupac Name
4-amino-2,3-dihydrobenzo[b]thiophene 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C8H9NO2S/c9-7-2-1-3-8-6(7)4-5-12(8,10)11/h1-3H,4-5,9H2
Clé InChI
GIZYTQFTDSQYEV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81596
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81596