Principaux documents
ENAH93E7548C
Enamine
4-(3-aminoazetidin-1-yl)benzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-(3-amino-1-azetidinyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C10H11N3/c11-5-8-1-3-10(4-2-8)13-6-9(12)7-13/h1-4,9H,6-7,12H2
Clé InChI
OXZAZNRAUKLTRK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3095243
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3095243