Principaux documents
ENAH93E7543A
Enamine
3-(tert-butylsulfanyl)propan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.75
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(tert-butylthio)propan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H17NS.ClH/c1-7(2,3)9-6-4-5-8;/h4-6,8H2,1-3H3;1H
Clé InChI
GOXWHJPLVVYTLG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7653015
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7653015