Principaux documents
ENAH93E7540D
Enamine
2,7-naphthyridin-4-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.16
Numéro MDL:
Iupac Name
[2,7]naphthyridin-4-amine
Inchi Code
1S/C8H7N3/c9-8-5-11-4-6-3-10-2-1-7(6)8/h1-5H,9H2
Clé InChI
MWSIIKRHFAHNRK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6772159
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6772159