Principaux documents
ENAH93E753F0
Enamine
1-{4-methyl-2-[(oxolan-2-yl)methoxy]phenyl}methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.76
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-methyl-2-((tetrahydrofuran-2-yl)methoxy)phenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19NO2.ClH/c1-10-4-5-11(8-14)13(7-10)16-9-12-3-2-6-15-12;/h4-5,7,12H,2-3,6,8-9,14H2,1H3;1H
Clé InChI
SQBMSRHUJGSWLA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26572635
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26572635