Principaux documents
ENAH93E7536B
Enamine
tert-butyl N-[1-(benzenesulfonyl)ethyl]carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.36
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Pf
129-131
Iupac Name
tert-butyl (1-(phenylsulfonyl)ethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H19NO4S/c1-10(14-12(15)18-13(2,3)4)19(16,17)11-8-6-5-7-9-11/h5-10H,1-4H3,(H,14,15)
Clé InChI
CQYHPNIVEGXQSU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12464046
Melting Point
129-131
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12464046