Principaux documents
ENAH93E7533A
Enamine
(2S)-N-benzylpyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.73
Numéro MDL:
Iupac Name
(2S)-N-benzyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H16N2O.ClH/c15-12(11-7-4-8-13-11)14-9-10-5-2-1-3-6-10;/h1-3,5-6,11,13H,4,7-9H2,(H,14,15);1H/t11-;/m0./s1
Clé InChI
SZNKRADUZXAHCO-MERQFXBCSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25477423
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25477423