Principaux documents
ENAH93E752DD
Enamine
5,7-dichloro-2,4-dihydro-1H-3,1-benzoxazine-2,4-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.02
Numéro MDL:
Pf
266-268
Iupac Name
5,7-dichloro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
Inchi Code
1S/C8H3Cl2NO3/c9-3-1-4(10)6-5(2-3)11-8(13)14-7(6)12/h1-2H,(H,11,13)
Clé InChI
KZMDVQUHXZGVGP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5027128
Melting Point
266-268
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5027128