Principaux documents
ENAH93E752D1
Enamine
1-{2-oxaspiro[4.4]nonan-3-yl}methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.7
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-oxaspiro[4.4]nonan-3-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO.ClH/c10-6-8-5-9(7-11-8)3-1-2-4-9;/h8H,1-7,10H2;1H
Clé InChI
ZKXGOJDOZVXYEO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26690327
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26690327