Key Documents
ENAH93E75053
Enamine
3-chloro-5-cyclopropyl-1,2-oxazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.57
Numéro MDL:
Iupac Name
3-chloro-5-cyclopropylisoxazole
Inchi Code
1S/C6H6ClNO/c7-6-3-5(9-8-6)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
YSHLQIRSBNRNBW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342736
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342736