Principaux documents
ENAH93E74FAD
Enamine
3-chloro-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.63
Numéro MDL:
Iupac Name
3-chloro-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H4ClNO2S/c8-3-2-12-5-1-4(7(10)11)9-6(3)5/h1-2,9H,(H,10,11)
Clé InChI
FDGNVONVURZBLL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6237180
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6237180