Principaux documents
ENAH93E74F32
Enamine
[(4,4-difluorocyclohexyl)methyl](methyl)amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.67
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(4,4-difluorocyclohexyl)-N-methylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15F2N.ClH/c1-11-6-7-2-4-8(9,10)5-3-7;/h7,11H,2-6H2,1H3;1H
Clé InChI
HPXDHLXHUQSNTB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621592
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621592