Principaux documents
ENAH93E74F08
Enamine
1-(trimethyl-1H-imidazol-4-yl)ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.2
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(1,2,5-trimethyl-1H-imidazol-4-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-5-8(6(2)11)9-7(3)10(5)4/h1-4H3
Clé InChI
AHFYCVRCQZFVAN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6812523
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6812523