Principaux documents
ENAH93E74EB5
Enamine
tert-butyl 3-cyano-3-(2-oxopropyl)azetidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.29
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-cyano-3-(2-oxopropyl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H18N2O3/c1-9(15)5-12(6-13)7-14(8-12)10(16)17-11(2,3)4/h5,7-8H2,1-4H3
Clé InChI
JUVCFJGKXVBXJD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7115631
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7115631