Principaux documents
ENAH93E74E98
Enamine
2-[(2-chlorophenyl)methyl]prop-2-enoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.63
Numéro MDL:
Pf
90-92
Iupac Name
2-(2-chlorobenzyl)acrylic acid
Inchi Code
1S/C10H9ClO2/c1-7(10(12)13)6-8-4-2-3-5-9(8)11/h2-5H,1,6H2,(H,12,13)
Clé InChI
XFBUFGNMWPTEEP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4283574
Melting Point
90-92
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4283574