Key Documents
ENAH93E74D15
Enamine
7-methyl-6-oxa-2-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.67
Numéro MDL:
Iupac Name
7-methyl-6-oxa-2-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c1-7-2-3-8(6-10-7)4-9-5-8;/h7,9H,2-6H2,1H3;1H
Clé InChI
MFXNXCHEWDQCNX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26678618
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26678618