Principaux documents
ENAH93E74CBB
Enamine
lithium(1+) 2-phenyloxetane-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.12
Numéro MDL:
Iupac Name
lithium 2-phenyloxetane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10O3.Li/c11-9(12)10(6-7-13-10)8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
Clé InChI
VDNSROTWQUTAGF-UHFFFAOYSA-M
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673869
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673869