Key Documents
ENAH93E74BC9
Enamine
lithium(1+) 2-(1,3-oxazol-2-yl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.03
Numéro MDL:
Iupac Name
lithium 2-(oxazol-2-yl)acetate
Inchi Code
1S/C5H5NO3.Li/c7-5(8)3-4-6-1-2-9-4;/h1-2H,3H2,(H,7,8);/q;+1/p-1
Clé InChI
GYOCKBOEYBVYKQ-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
-10
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563625
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563625