Principaux documents
ENAH93E74BBC
Enamine
sodium 2-[5-(dimethoxymethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.18
Numéro MDL:
Iupac Name
sodium 2-(5-(dimethoxymethyl)-1H-pyrazol-1-yl)acetate
Inchi Code
1S/C8H12N2O4.Na/c1-13-8(14-2)6-3-4-9-10(6)5-7(11)12;/h3-4,8H,5H2,1-2H3,(H,11,12);/q;+1/p-1
Clé InChI
JCHDWCJYPFFLEQ-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
RT
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621901
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621901