Principaux documents
ENAH93E74BB6
Enamine
lithium(1+) 6-tert-butyl-1,3-benzothiazole-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.24
Numéro MDL:
Iupac Name
lithium 6-(tert-butyl)benzo[d]thiazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H13NO2S.Li/c1-12(2,3)7-4-5-8-9(6-7)16-10(13-8)11(14)15;/h4-6H,1-3H3,(H,14,15);/q;+1/p-1
Clé InChI
WBJZGPZZVCVKDV-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
4
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621789
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621789