Principaux documents
ENAH93E74A83
Enamine
methyl 5-azaspiro[3.4]octane-6-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 5-azaspiro[3.4]octane-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H15NO2/c1-12-8(11)7-3-6-9(10-7)4-2-5-9/h7,10H,2-6H2,1H3
Clé InChI
DCFWSLKRNVNVCL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19576842
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19576842