Principaux documents
ENAH93E74A3B
Enamine
2-{5-[(3-bromophenyl)methylidene]-4-oxo-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-3-yl}acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.24
Iupac Name
[(5Z)-5-(3-bromobenzylidene)-4-oxo-2-thioxo-1,3-thiazolidin-3-yl]acetic acid
Inchi Code
1S/C12H8BrNO3S2/c13-8-3-1-2-7(4-8)5-9-11(17)14(6-10(15)16)12(18)19-9/h1-5H,6H2,(H,15,16)/b9-5-
Clé InChI
GRUJFJUZJHYCKW-UITAMQMPSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56178
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56178