Principaux documents
ENAH93E74A33
Enamine
1,3-dimethyl 2-(1-aminoethyl)propanedioate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.65
Numéro MDL:
Iupac Name
dimethyl 2-(1-aminoethyl)malonate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO4.ClH/c1-4(8)5(6(9)11-2)7(10)12-3;/h4-5H,8H2,1-3H3;1H
Clé InChI
FEEDHTIITGXWFJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24804562
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24804562