Principaux documents
ENAH93E7496C
Enamine
tert-butyl 4-[3-(aminomethyl)oxetan-3-yl]piperazine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.36
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(3-(aminomethyl)oxetan-3-yl)piperazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H25N3O3/c1-12(2,3)19-11(17)15-4-6-16(7-5-15)13(8-14)9-18-10-13/h4-10,14H2,1-3H3
Clé InChI
WNOIKMDUPKLYFK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22203215
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22203215