Principaux documents
ENAH93E74862
Enamine
tert-butyl 1-amino-3-methoxy-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.37
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 1-amino-3-methoxy-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H26N2O3/c1-13(2,3)19-12(17)16-7-5-14(6-8-16)10(15)9-11(14)18-4/h10-11H,5-9,15H2,1-4H3
Clé InChI
GROPMVKRJSPXHA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673197
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673197