Principaux documents
ENAH93E746D7
Enamine
6-bromo-3,4-difluoro-2-iodoaniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.9
Numéro MDL:
Pf
38-42
Iupac Name
6-bromo-3,4-difluoro-2-iodoaniline
Inchi Code
1S/C6H3BrF2IN/c7-2-1-3(8)4(9)5(10)6(2)11/h1H,11H2
Clé InChI
HDYMHMVMESSXBO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673784
Melting Point
38-42
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673784