Key Documents
ENAH93E745C7
Enamine
lithium(1+) 6-tert-butylpiperidine-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.2
Numéro MDL:
Iupac Name
lithium 6-(tert-butyl)piperidine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H19NO2.Li/c1-10(2,3)8-5-4-7(6-11-8)9(12)13;/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13);/q;+1/p-1
Clé InChI
LSXJJQXUQOVZBL-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
4
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26571964
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26571964