Principaux documents
ENAH93E743E2
Enamine
9,9-difluoro-3-azabicyclo[3.3.1]nonane-7-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.67
Numéro MDL:
Iupac Name
9,9-difluoro-3-azabicyclo[3.3.1]nonane-7-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13F2NO2.ClH/c10-9(11)6-1-5(8(13)14)2-7(9)4-12-3-6;/h5-7,12H,1-4H2,(H,13,14);1H
Clé InChI
BYFXYCIPBQUZMW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26682498
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26682498