Principaux documents
ENAH93E7421D
Enamine
2-({[3-(difluoromethoxy)phenyl]methyl}amino)propan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.24
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-((3-(difluoromethoxy)benzyl)amino)propan-1-ol
Inchi Code
1S/C11H15F2NO2/c1-8(7-15)14-6-9-3-2-4-10(5-9)16-11(12)13/h2-5,8,11,14-15H,6-7H2,1H3
Clé InChI
NHFZHCKGIMKWIM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12156438
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12156438