Key Documents
ENAH93E7416A
Enamine
methyl 2-(3-hydroxycyclohexyl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.22
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-(3-hydroxycyclohexyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-12-9(11)6-7-3-2-4-8(10)5-7/h7-8,10H,2-6H2,1H3
Clé InChI
DERCSYDJGONUOX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-316789
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-316789