Key Documents
ENAH93E7414B
Enamine
(3,4,5-trifluorophenyl)thiourea
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.19
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(3,4,5-trifluorophenyl)thiourea
Inchi Code
1S/C7H5F3N2S/c8-4-1-3(12-7(11)13)2-5(9)6(4)10/h1-2H,(H3,11,12,13)
Clé InChI
PNGMYMPMZIKWEP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8072640
Pictogrammes
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8072640