Principaux documents
ENAH93E74057
Enamine
2-bromo-1-(5-bromofuran-2-yl)ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.9
Numéro MDL:
Pf
96-97
Iupac Name
2-bromo-1-(5-bromo-2-furyl)ethanone
Inchi Code
1S/C6H4Br2O2/c7-3-4(9)5-1-2-6(8)10-5/h1-2H,3H2
Clé InChI
WTFKIDCAQZPAHP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2967219
Melting Point
96-97
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2967219