Key Documents
ENAH908237C3
Enamine
6-methoxy-2,3-dihydro-1H-indene-5-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.71
Numéro MDL:
Pf
75-77
Iupac Name
6-methoxy-5-indanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H11ClO3S/c1-14-9-5-7-3-2-4-8(7)6-10(9)15(11,12)13/h5-6H,2-4H2,1H3
Clé InChI
SJOLEHYHMOBNIB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-276151
Melting Point
75-77
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-276151