Principaux documents
ENAH9082376C
Enamine
3-(2,4-difluorophenyl)azetidine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.63
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(2,4-difluorophenyl)azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9F2N.ClH/c10-7-1-2-8(9(11)3-7)6-4-12-5-6;/h1-3,6,12H,4-5H2;1H
Clé InChI
CCCVQANFNFTDFZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7493306
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7493306