Principaux documents
ENAH90823720
Enamine
2-[(6-methylpyridin-3-yl)oxy]propan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-[(6-methyl-3-pyridinyl)oxy]propylamine
Inchi Code
1S/C9H14N2O/c1-7-3-4-9(6-11-7)12-8(2)5-10/h3-4,6,8H,5,10H2,1-2H3
Clé InChI
XRBLHDYFMYBHJK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1256032
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1256032