Principaux documents
ENAH90823672
Enamine
[(2,5-dimethylphenyl)methyl](methyl)amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.7
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(2,5-dimethylphenyl)-N-methylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15N.ClH/c1-8-4-5-9(2)10(6-8)7-11-3;/h4-6,11H,7H2,1-3H3;1H
Clé InChI
IOQYCHSLEJKIGZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7543086
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7543086