Key Documents
ENAH908235C3
Enamine
(octahydropentalen-2-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.7
Numéro MDL:
Iupac Name
(octahydropentalen-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17N.ClH/c10-6-7-4-8-2-1-3-9(8)5-7;/h7-9H,1-6,10H2;1H
Clé InChI
LBFNXMYUMMXCSC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7493964
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7493964