Principaux documents
ENAH908234D7
Enamine
5-azaspiro[3.4]octane-5-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-azaspiro[3.4]octane-5-carboxamide
Inchi Code
1S/C8H14N2O/c9-7(11)10-6-2-5-8(10)3-1-4-8/h1-6H2,(H2,9,11)
Clé InChI
ULVBYRZOAJVDDR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2979589
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2979589