Principaux documents
ENAH908234C7
Enamine
4-fluoro-2-methyl-1,3-benzoxazol-6-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.15
Numéro MDL:
Iupac Name
4-fluoro-2-methylbenzo[d]oxazol-6-amine
Inchi Code
1S/C8H7FN2O/c1-4-11-8-6(9)2-5(10)3-7(8)12-4/h2-3H,10H2,1H3
Clé InChI
FCYIOJFFULKXCL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436944
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436944