Key Documents
ENAH908234BB
Enamine
2-ethyl-3-methylquinoxaline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.23
Numéro MDL:
Pf
53-54
Iupac Name
2-ethyl-3-methylquinoxaline
Inchi Code
1S/C11H12N2/c1-3-9-8(2)12-10-6-4-5-7-11(10)13-9/h4-7H,3H2,1-2H3
Clé InChI
NKVYZJCPYVRFKD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5003910
Melting Point
53-54
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5003910