Principaux documents
ENAH908234B6
Enamine
3-chloro-5-methoxyquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.63
Numéro MDL:
Iupac Name
3-chloro-5-methoxyquinoline
Inchi Code
1S/C10H8ClNO/c1-13-10-4-2-3-9-8(10)5-7(11)6-12-9/h2-6H,1H3
Clé InChI
DIFBGMJWKXEZMA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7534878
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7534878