Principaux documents
ENAH908234A6
Enamine
1-(cyclopropylmethyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.65
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(cyclopropylmethyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N.ClH/c8-7(3-4-7)5-6-1-2-6;/h6H,1-5,8H2;1H
Clé InChI
RJJGWCHGSXMIKH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542736
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542736