Principaux documents
ENAH90823404
Enamine
[(3,3-difluorocyclobutyl)methyl]urea
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.15
Numéro MDL:
Iupac Name
1-((3,3-difluorocyclobutyl)methyl)urea
Inchi Code
1S/C6H10F2N2O/c7-6(8)1-4(2-6)3-10-5(9)11/h4H,1-3H2,(H3,9,10,11)
Clé InChI
LXNRKPJAOZBRBP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2966309
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2966309