Principaux documents
ENAH9082329E
Enamine
{dispiro[2.0.3^{4}.1^{3}]octan-6-yl}methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.22
Numéro MDL:
Iupac Name
dispiro[2.0.3(4).1(3)]octan-6-ylmethanamine
Inchi Code
1S/C9H15N/c10-5-7-3-9(4-7)6-8(9)1-2-8/h7H,1-6,10H2
Clé InChI
ZDJZXBXTFWHXRW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7500499
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7500499